Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MADCAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0642R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0642R-CY3
Anti-MADCAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Cell adhesion leukocyte receptor expressed by mucosal venules, helps to direct lymphocyte traffic into mucosal tissues including the Peyer patches and the intestinal lamina propria. It can bind both the integrin alpha-4/beta-7 and L-selectin, regulating both the passage and retention of leukocytes (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MADCAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité