Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0385R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0385R-CY7
Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Required for consolidation of synaptic plasticity as well as formation of long-term memory. Regulates endocytosis of AMPA receptors in response to synaptic activity. Required for homeostatic synaptic scaling of AMPA receptors (By similarity). Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization. Required in the stress fiber dynamics and cell migration.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité