Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0437R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-0437R-HRP
Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Streptavidin is biotin-binding protein that was originally isolated from Streptomyces avidinii. In contrast to avidin, streptavidin has no carbohydrate and has a mildly acidic pI of 5. Streptavidin products use a recombinant form of streptavidin having a mass of 53,000 daltons and a near-neutral pI. Streptavidin is a tetrameric protein, with each subunit binding one molecule of biotin with affinity similar to that of avidin. Guanidinium chloride will dissociate avidin and streptavidin into subunits, but streptavidin is more resistant to dissociation.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Streptavidin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité