Anti-POMC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0442R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0442R-A555
Anti-POMC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
ACTH stimulates the adrenal glands to release cortisol. MSH (melanocyte-stimulating hormone) increases the pigmentation of skin by increasing melanin production in melanocytes. Beta-endorphin and Met-enkephalin are endogenous opiates.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: POMC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité