Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DVL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0598R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0598R-CY5.5
Anti-DVL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Participates in Wnt signaling by binding to the cytoplasmic C-terminus of frizzled family members and transducing the Wnt signal to down-stream effectors. Plays a role both in canonical and non-canonical Wnt signaling. Plays a role in the signal transduction pathways mediated by multiple Wnt genes. Required for LEF1 activation upon WNT1 and WNT3A signaling. DVL1 and PAK1 form a ternary complex with MUSK which is important for MUSK-dependent regulation of AChR clustering during the formation of the neuromuscular junction (NMJ).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DVL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité