Anti-ZNF268 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0625R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0625R-CY3
Anti-ZNF268 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ZNF268
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ZNF268
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité