Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TN-C Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1039R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1039R-HRP
Anti-TN-C Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Extracellular matrix protein implicated in guidance of migrating neurons as well as axons during development, synaptic plasticity as well as neuronal regeneration. Promotes neurite outgrowth from cortical neurons grown on a monolayer of astrocytes. Ligand for integrins alpha-8/beta-1, alpha-9/beta-1, alpha-V/beta-3 and alpha-V/beta-6.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Tenascin C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité