Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10433R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10433R-A555
Anti-PTGFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Receptor for prostaglandin F2-alpha (PGF2-alpha). The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Initiates luteolysis in the corpus luteum (By similarity). Isoforms 2 to 7 do not bind PGF2-alpha but are proposed to modulate signaling by participating in variant receptor complexes; heterodimers between isoform 1 and isoform 5 are proposed to be a receptor for prostamides including the synthetic analog bimatoprost.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTGFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité