Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10466R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10466R-CY5
Anti-RHOG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the Rho family of small GTPases, which cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound states and function as molecular switches in signal transduction cascades. Rho proteins promote reorganization of the actin cytoskeleton and regulate cell shape, attachment, and motility. The encoded protein facilitates translocation of a functional guanine nucleotide exchange factor (GEF) complex from the cytoplasm to the plasma membrane where ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 is activated to promote lamellipodium formation and cell migration. Two related pseudogene have been identified on chromosomes 20 and X. [provided by RefSeq, Aug 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RHOG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité