Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AOC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10529R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10529R-A555
Anti-AOC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes a member of the semicarbazide-sensitive amine oxidase family. Copper amine oxidases catalyze the oxidative conversion of amines to aldehydes in the presence of copper and quinone cofactor. The encoded protein is localized to the cell surface, has adhesive properties as well as monoamine oxidase activity, and may be involved in leukocyte trafficking. Alterations in levels of the encoded protein may be associated with many diseases, including diabetes mellitus. A pseudogene of this gene has been described and is located approximately 9-kb downstream on the same chromosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2013]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AOC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité