Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA3 + ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1057R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1057R-HRP
Anti-ITGA3 + ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
alpha3beta1 integrin is a laminin receptor with apparently diverse functions. In epithelial cells it acts as a receptor for the basement membrane, whereas in neuronal and possibly tumor cells it mediates migration. Interactions of alpha3beta1 integrin with tetraspanin proteins may provide clues to how it transduces signals that affect cell behavior.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Integrin Alpha 3 + Beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité