Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU2F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1077R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1077R-A488
Anti-POU2F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transcription factor that specifically binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3'). Regulates transcription in a number of tissues in addition to activating immunoglobulin gene expression. Modulates transcription transactivation by NR3C1, AR and PGR. Isoform OCT2.5 activates the U2 small nuclear RNA (snRNA) promoter. Isoforms OCT2.1, OCT2.2 and OCT2.3 activate octamer-containing promoters. Isoforms OCT2.4 and OCT2.5 repress some promoters and activate others. Isoform OCT2.7 is unable to bind to the octamer motif, but can still activate the beta-casein gene promoter at low levels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POU2F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité