Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1083R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1083R-A555
Anti-FLT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as a cell-surface receptor for VEGFC and VEGFD, and plays an essential role in adult lymphangiogenesis and in the development of the vascular network and the cardiovascular system during embryonic development. Promotes proliferation, survival and migration of endothelial cells, and regulates angiogenic sprouting. Signaling by activated FLT4 leads to enhanced production of VEGFC, and to a lesser degree VEGFA, thereby creating a positive feedback loop that enhances FLT4 signaling. Modulates KDR signaling by forming heterodimers. Mediates activation of the MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 signaling pathway, of MAPK8 and the JUN signaling pathway, and of the AKT1 signaling pathway. Phosphorylates SHC1. Mediates phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase. Promotes phosphorylation of MAPK8 at 'Thr-183' and 'Tyr-185', and of AKT1 at 'Ser-473'.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VEGFR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité