Anti-ILDR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11013R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11013R-CY3
Anti-ILDR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ILDR1 is a putative membrane receptor. It belongs to the immunoglobulin superfamily, LISCH7 family. It is mainly expressed in prostate and to a lower extent in testis, pancreas, kidney, heart and liver.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ILDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité