Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILVBL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11014R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11014R-A488
Anti-ILVBL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ILVBL is a 632 amino acid single-pass membrane protein that belongs to the TPP enzyme family. Expressed in the majority of tissues, ILVBL has the highest level of expression in heart, pancreas and placenta. ILVBL is highly homologous to several bacterial enzymes, including the B isozyme of the large catalytic subunit of E. coli acetohydroxy-acid synthase (AHAS) and the oxalyl-coA decarboxylase of O. formigenes, that utilize thiamine pyrophosphate as a cofactor. ILVBL binds one magnesium ion and one thiamine pyrophosphate per subunit, and may catalyze the initial step in branched-chain amino acid biosynthesis. The gene encoding ILVBL maps to human chromosome 19p13.12 and mouse chromosome 10 C1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ILVBL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité