Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11025R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11025R-CY5
Anti-GAN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Gigaxonin, also refered to as giant axonal neuropathy, GAN1, or KLHL16, controls protein degradation and is essential for neuronal function and survival. Gigaxonin is a member of the cytoskeletal BTB/kelch repeat family and influences cytoskeletal organization and dynamics, playing a large role in neurofilament architecture. The amino terminal BTB domain of gigaxonin binds to the ubiquitin-activating enzyme E1, while the carboxy-terminal kelch repeat domain interacts directly with the light chain of microtubule-associated protein 1B (MAP1B), and tags it for degredation. Overexpression of MAP1B may lead to neuronal cell death, whereas a reduction of MAP1B significantly improves the survival rate of neurons. Mutations in the Gigaxonin gene result in human giant axonal neuropathy (GAN), an autosomal recessive neurodegenerative disorder characterized by axonal degeneration caused by cytoskeletal abnormalities, including accumulated intermediate filaments.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gigaxonin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité