Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11029R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11029R-A350
Anti-RNF60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Midline-2 is a 715 amino acid protein encoded by the human gene MID2. Midline-2 belongs to the TRIM/RBCC family and contains two B box-type zinc fingers, one B30.2/SPRY domain, one COS domain, one fibronectin type-III domain and one RING-type zinc finger. Midline-2 is a cytoplasmic protein found as a homodimer or heterodimer with Midline-1. It also interacts with IGBP1 (Lymphocyte signaling protein A4). Dimerization is mediated by the tripartite motif (RBCC; RING- and B box-type zinc fingers and coiled coil domains) and microtubule association is dependent on the C-terminal B30.2 domain. Midline-2 is expressed at low levels in fetal kidney and lung, and in adult prostate, ovary and small intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité