Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11044R-A350EA 885 EUR InStock
BOSSBS-11044R-A350
Anti-DAB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Adapter protein that functions as clathrin-associated sorting protein (CLASP) required for clathrin-mediated endocytosis of selected cargo proteins. Can bind and assemble clathrin, and binds simultaneously to phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P2) and cargos containg non-phosphorylated NPXY internalization motifs, such as the LDL receptor, to recruit them to clathrin-coated pits. Can function in clathrin-mediated endocytosis independently of the AP-2 complex. Involved in endocytosis of integrin beta-1; this function seems to redundant with the AP-2 complex and seems to require DAB2 binding to endocytosis accessory EH domain-containing proteins such as EPS15, EPS15L1 and ITSN1. Involved in endocytosis of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator/CFTR. Involved in endocytosis of megalin/LRP2 lipoprotein receptor during embryonal development. Required for recycling of the TGF-beta receptor. Involved in CFTR trafficking to the late endosome. Involved in several receptor-mediated signaling pathways. Involved in TGF-beta receptor signaling and facilitates phosphorylation of the signal transducer SMAD2. Mediates TFG-beta-stimulated JNK activation. May inhibit the canoniocal Wnt/beta-catenin signaling pathway by stabilizing the beta-catenin destruction complex through a competing association with axin preventing its dephosphorylation through protein phosphatase 1 (PP1). Sequesters LRP6 towards clathrin-mediated endocytosis, leading to inhibition of Wnt/beta-catenin signaling. May activate non-canonical Wnt signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité