Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1105R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1105R-CY5.5
Anti-CASP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Caspases are cysteine proteases that cleave C-terminal aspartic acid residues on their substrate molecules. This gene is most highly related to members of the ICE subfamily of caspases that process inflammatory cytokines. In rodents, the homolog of this gene mediates apoptosis in response to endoplasmic reticulum stress. However, in humans this gene contains a polymorphism for the presence or absence of a premature stop codon. The majority of human individuals have the premature stop codon and produce a truncated non-functional protein. The read-through codon occurs primarily in individuals of African descent and carriers have endotoxin hypo-responsiveness and an increased susceptibility to severe sepsis. Several alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité