Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11069R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11069R-A488
Anti-COL2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Collagen type II is the most abundant protein of cartilage matrix. Two isoforms exist and collagen type IIA is involved in early development of cartilage in embryos. The collagen is produced from type II procollagen when two teloterminal propeptides are digested from the precursor and released into the circulation. Procollagen type II N-terminal propeptide is considered a marker of cartilage synthesis and the normal concentration in serum is approximately 30ng/mL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: procollagen type IIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité