Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH18 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11073R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11073R-FITC
Anti-CDH18 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The cadherins are a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding events that are critical to the maintenance of cell structure and morphogenesis. EY-cadherin, also known as CDH18 (cadherin 18), CDH14 (cadherin 14), CDH24 or CDH14L, is a 790 amino acid single-pass type I membrane protein that contains five cadherin domains. One of several members of the cadherin superfamily, EY-cadherin functions as a type II classical cadherin that is expressed specifically in the central nervous system (CNS), where it plays a role in cell-cell binding events. Specifically, EY-cadherin is thought to be involved in axon guidance and outgrowth, as well as synaptic adhesion within the CNS. EY-cadherin contains a highly conserved C-terminal domain characteristic of all cadherins, but lacks the HAV cell adhesion sequence that is specific to type I cadherins. The gene encoding EY-cadherin is located within a region on chromosome five that is commonly deleted in carcinomas, implicating EY-cadherin as a potential tumor suppressor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDH18
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité