Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JPH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11083R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11083R-A555
Anti-JPH3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Junctophilins are components of the junctional complexes between plasma membranes and endoplasmic or sarcoplasmic reticulums present in all excitable cells. Junctophilins contain a cytoplasmic domain which binds to the plasma membrane, as well as an ER/SR membrane spanning hydrophobic C-terminal segment. The three subtypes in this family are Junctophilin-1, -2 and -3. Junctophilin-1 is predominantly expressed in skeletal muscle, but is also expressed at low levels in heart. Junctophilin-2 is expressed in heart and skeletal muscle. Mutant mice lacking the Jph2 gene exhibit embryonic lethality and possess cardiac myocytes that express abnormal calcium transients. Junctophilin-3 is expressed in brain. The JPH3 alternatively spliced exon 2A has been suggested as a site for CTG repeat expansion leading to a Huntington disease-like autosomal dominant disorder.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: JPH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité