Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NIPAL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11096R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11096R-A555
Anti-NIPAL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome (NIPA) proteins are highly conserved receptors or transporters. A family known as the NIPA-like domain containing (NPAL) proteins are closely related to the NIPA proteins, but most are uncharacterized and their functions are unknown. NPAL2 (NIPA-like domain containing 2), also known as NIPAL2, is a 368 amino acid multi-pass membrane protein belonging to the NIPA family and is encoded by a gene located on human chromosome 8. Human chromosome 8 consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, Trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that map to chromosome 8.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NIPAL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité