Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11125R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11125R-A555
Anti-ROM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene is a member of a photoreceptor-specific gene family and encodes an integral membrane protein found in the photoreceptor disk rim of the eye. This protein can form homodimers or can heterodimerize with another photoreceptor, retinal degeneration slow (RDS). It is essential for disk morphogenesis, and may also function as an adhesion molecule involved in the stabilization and compaction of outer segment disks or in the maintenance of the curvature of the rim. Certain defects in this gene have been associated with the degenerative eye disease retinitis pigmentosa. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ROM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité