Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMNB2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11132R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11132R-HRP
Anti-LMNB2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
A unique family of Cysteine proteases has been described that differs in sequence, structure and substrate specificity from any previously described protease family. This family, termed CED-3/ICE, functions as key components of the apoptotic machinery and act to destroy specific target proteins which are critical to cellular longevity. Nuclear lamins are critical to maintaining the integrity of the nuclear envelope and cellular morphology as components of the nuclear lamina, a fibrous layer on the nucleoplasmic side of the inner nuclear membrane, which is thought to provide a framework for the nuclear envelope and may also interact with chromatin. B-type lamins undergo a series of modifications, such as farnesylation and phosphorylation. Increased phosphorylation of the lamins occurs before envelope disintegration and probably plays a role in regulating lamin associations. Nuclear Lamin B is fragmented as a consequence of apoptosis by an unidentified member of the ICE family.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LMNB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité