Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11174R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11174R-FITC
Anti-KY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
KY peptidase (Kyphoscoliosis peptidase) is a 561 amino acid cytoskeleton protease that interacts with several sarcomeric cytoskeletal proteins, including Filamin 2. KY peptidase probably plays a role in the maturation, function and stabilization of the neuromuscular junction. KY-null mouse mutants exhibit distinct irregular subceullular Filamin 2 localization, suggesting that KY peptidase deficiency may be the cause of several types of limb-girdle muscular dystrophies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité