Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUFU Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11209R-CY7EA 842 EUR InStock
BOSSBS-11209R-CY7
Anti-SUFU Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Negative regulator in the hedgehog signaling pathway. Down-regulates GLI1-mediated transactivation of target genes. Part of a corepressor complex that acts on DNA-bound GLI1. May also act by linking GLI1 to BTRC and thereby targeting GLI1 to degradation by the proteasome. Sequesters GLI1, GLI2 and GLI3 in the cytoplasm, this effect is overcome by binding of STK36 to both SUFU and a GLI protein. Negative regulator of beta-catenin signaling. Regulates the formation of either the repressor form (GLI3R) or the activator form (GLI3A) of the full length form of GLI3 (GLI3FL). GLI3FL is complexed with SUFU in the cytoplasm and is maintained in a neutral state. Without the Hh signal, the SUFU-GLI3 complex is recruited to cilia, leading to the efficient processing of GLI3FL into GLI3R. When Hh signaling is initiated, SUFU dissociates from GLI3FL and the latter translocates to the nucleus, where it is phosphorylated, destabilized, and converted to a transcriptional activator (GLI3A). Required for the proper formation of hair follicles and the control of epidermal differentiation (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SUFU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité