Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP51 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11269R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11269R-HRP
Anti-FKBP51 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The immunophilins are a highly conserved family of cis-trans peptidyl-prolyl isomerases that bind to and mediate the effects of immunosuppressive drugs, such as cyclosporin, FK506 and rapamycin (1). Several related immunophilins, FKBP12, FKBP51 and FKBP52, are characterized as cytosolic FK506-binding proteins, and following ligand binding, they functionally inhibit the phosphatase activity of calcineurin (2,3). The ubiquitously expressed FKBP12 also associates with the cytoplasmic domain of the TGF?type I receptor, where it stabilizes the inactive conformation of the receptor and blocks the activation of the TGF?pathway (4). FKBP51 and FKBP52 are two highly related proteins (5,6). FKBP51 is predominantly expressed in T cells and is induced by glucocorticoids (5). FKBP51 mediates the effects of FK506 and rapamycin by inhibiting intracellular calcineurin activity, and by blocking T-cell activation and proliferation (7). FKBP52, known also as FKBP-59 or heat shock protein 56, is expressed in a variety of tissues and can also associate with the heat shock protein (hsp90) in mature steroid receptor complexes (6,8).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FKBP51
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité