Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEFTY1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11236R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11236R-FITC
Anti-LEFTY1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
During vertebrate embryogenesis, a left right axis is established. Secreted growth factors of the TGF beta family, including gene products derived from nodal, lefty 1 and lefty 2, play crucial roles in establishing left right asymmetries. TGF beta (Transforming growth factor beta) is a pleiotropic cytokine that regulates growth and differentiation of diverse types of cells. TGF beta actions are directed by ligand induced activation of TGF beta receptors. Complexes formed move into the nucleus, where they act as components of a transcriptional complex. Lefty, a novel member of the TGF beta superfamily, inhibits TGF beta signaling. Lefty acts to inhibit phosphorylation of Smad2 following activation of the TGF beta receptor. Lefty also inhibits events downstream from R Smad phosphorylation. Lefty provides a repressed state of TGF beta responsive genes. The Lefty family is comprised of Lefty 1 and Lefty 2 in mouse, and Lefty A and Lefty B in humans. Members of the TGF beta superfamily require processing for their activation. Cleavage is therefore an essential step for Lefty activation. Lefty is synthesized as a large inactive precursor (41 Kda) that must be endoproteolytically processed to release the bioactive polypeptide (28 kDa and 34 kDa forms). The 28kDa form induces MAPK activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LEFTY1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité