Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11267R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11267R-CY5
Anti-CCT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CCT2 is one of eight largely unrelated subunit proteins found in a protein chaperone complex known as the chaperonin-containing TCP-1 (CCT) or TRiC complex. The CCT complex is an abundanct cytoslic component that is credited with helping newly synthesized polypeptides adopt the correct conformation (1). Proteins that fold and assemble with the help of CCT include the cytoskeletal proteins actin and tubulin as well as up to 15% of newly synthesized eukaryotic proteins (2). CCT2 is the β-subunit of the chaperone complex and is one of several CCT proteins that exhibit increased expression in response to stress. This implies that the CCT complex helps cells recover from protein damage by assisting in protein folding and assembly (3). CCT subunit levels also change throughout the cell cycle, with lower proteins levels (and reduced chaperone activity) found during induced cell cycle arrest during at M phase (4). Each CCT subunit is thought to perform a specific function during protein folding and assembly (5); CCT2 exhibits both actin and tubulin binding activities (6,3) but the exact molecular function on this subunit remains uncertain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité