Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DERL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11268R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11268R-CY5
Anti-DERL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Degradation in endoplasmic reticulum proteins, also designated Derlins or DERtrins, are crucial for the degradation of misfolded endoplasmic reticulum (ER) luminal proteins. Derlin proteins are multi-pass membrane proteins localizing to the ER. Derlins are involved in transferring misfolded proteins from the ER to the cytosol, where the misfolded proteins are destroyed in an ubiquitin-dependent manner by the proteasome. In the case of cytomegalovirus infection, Derlin-1, as opposed to Derlins-2 and -3, is involved in the export of MHC class I heavy chains from the ER via its interaction with the viral protein US11. Derlins may also be important for cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DERL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité