Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ET-2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11280R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11280R-FITC
Anti-ET-2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The endothelin (ET) family of proteins, which includes ET-1 (endothelin-1), ET-2 (endothelin-2) and ET-3 (endothelin-3), are vasoactive peptides that are involved in various functions throughout the body. Endothelins can affect the central nervous system and neuronal excitability, and they elicit potent vasoconstrictor action. While ET-1 is a potent, 21-amino acid vasoconstrictor peptide, ET-2 has the most potent vasoconstrictor activity. ET-3 functions as a ligand for endothelin receptor type B (ETBR) and, through this interaction, mediates the maturation of enteric neurons and melanocytes. Although ET-3 is expressed as a 238 amino acid peptide, it is post-translationally modified to produce a short active isoform and a long inactive isoform. Defects in the gene encoding ET-3 are the cause of a variety of disorders, including Hirschsprung disease type 1 (HSCR1), congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) and Waardenburg syndrome type IV (WS4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ET-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité