Anti-PCP4/PEP-19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11326R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11326R-CY3
Anti-PCP4/PEP-19 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Probable regulator of calmodulin signaling.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PCP4/PEP-19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité