Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11330R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11330R-CY5
Anti-SORCS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
There are three sorCS genes that have diverse, partially overlapping functions in the central nervous system. In the developing and mature central nervous system, the homologous SorCS1 and SorCS2 genes and the SorCS3 gene are expressed in a combinatorial, non-overlapping pattern. SorCS proteins show homology to the mosaic receptor SorLA and the neurotensin receptor sortilin, based on a common VPS10 domain, which is the hallmark of the SorCS receptor family. SorCS1 is a type 1 receptor containing a VPS10P domain and a leucine-rich domain. Alternative splicing of human SorCS1 results in four isoforms with different cytoplasmic tails and differential expression in tissues. Human SorCS1 is detected in fetal and infant brain and in fetal retina. Alternative splicing of murine SorCS1 also results in four isoforms. Murine isoform 1 is highly expressed in brain and at lower levels in heart, liver and kidney. It is detected in newborn mouse brain and in adult olfactory bulb and cerebral cortex. Murine isoform 2 is highly expressed in liver and at lower levels in heart, brain, kidney and testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SORCS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité