Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNG channel beta 1/truncated GARP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11332R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11332R-FITC
Anti-CNG channel beta 1/truncated GARP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Glutamic acid rich protein (GARP) is a soluble protein localized to the outer segments of the rod photoreceptor. It forms a subunit of cyclic nucleotide-gated (CNG) channels, nonselective cation channels, which play important roles in both visual and olfactory signal transduction. When associated with CNGA1, it is involved in the regulation of ion flow into the rod photoreceptor outer segment (ROS), in response to light-induced alteration of the levels of intracellular cGMP. There are 3 isoforms produced by alternative splicing. Isoform GARP2 is a high affinity rod photoreceptor phosphodiesterase (PDE6)-binding protein that modulates its catalytic properties; it is a regulator of spontaneous activation of rod PDE6, thereby serving to lower rod photoreceptor 'dark noise' and allowing these sensory cells to operate at the single photon detection limit. Defects in GARP are the cause of retinitis pigmentosa type 25 (RP25). RP leads to degeneration of retinal photoreceptor cells. Patients typically have night vision blindness and loss of midperipheral visual field. As their condition progresses, they lose their far peripheral visual field and eventually central vision as well.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNG channel beta 1/truncated GARP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité