Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAP91 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11333R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11333R-CY7
Anti-SNAP91 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Clathrin-coated pits and vesicles are assembled for receptor-mediated endocytosis through interaction with Clathrin associated protein complexes. Vesicle transport is mediated from the trans-Golgi network by the adapter complex AP-1 and from the plasma membrane by the AP-2 complex. The AP-1 and AP-2 adapter protein complexes consist of Clathrin binding Adaptin proteins (g and b1 for AP-1, a and b2 for AP-2) and two smaller subunits known as AP50 and AP17. The a and b Adaptin chains have a similar two-domain organization with C-terminal domains that vary in both sequence and length. a-Adaptin splice variants A and C display variable relative expression levels and differential distribution in different tissues. AP-3 (also designated AP180 or F1-20) is a synapse-specific Clathrin assembly protein. The protein CALM (Clathrin assembly protein lymphoid myeloid leukemia) is highly homologous to AP180 and may also be involved in Clathrin assembly.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNAP91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité