Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11349R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11349R-A555
Anti-ICA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Carbonic anhydrases (CAs), also designated carbonate dehydratases or carbonate hydrolyases, form a large family of genes that encode zinc metalloenzymes of great physiologic importance. As catalysts of the reversible hydration of carbon dioxide, these enzymes participate in a variety of biologic processes, including respiration, acid-base balance, bone resorption and calcification as well as the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva and gastric acid. Genes in the ?carbonic anhydrase family encode either active carbonic anhydrase isozymes or 揳catalytic?(devoid of CO2 hydration activity) carbonic anhydrase-related proteins. Human CA I (CA1) is encoded by the CA1 gene, which maps to a region on chromosome 8 that harbors a cluster of CA genes. CA I localizes to the cytoplasm and research indicates that a severe deficiency of CA I does not result in any obvious hematological or renal consequences.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ICA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité