Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIMBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11358R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11358R-A488
Anti-RIMBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
RIMS-binding proteins (RIM-BPs) serve as adaptors during vesicle fusion and release by forming links between synaptic-vesicle fusion apparatuses and calcium channels. Specifically, RIM-BP2 (RIMS binding protein 2), also known as RBP2, is a 1,052 amino acid protein that links L-type Ca++ CP Alpha1D, N-type Ca++ CP Alpha1B, Rim1 and Rim2 during synaptic transmission. RIM-BP2 contains three fibronectin type-III domains and three SH3 domains, which are used to mediate binding to a proline-rich motifs. Existing as three alternatively spliced isoforms, RIM-BP2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 12q24.33 and mouse chromosome 5 G1.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIMBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité