Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAPIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11364R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11364R-A555
Anti-SNAPIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a coiled-coil-forming protein that associates with the SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein attachment protein receptor) complex of proteins and the BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles) complex. Biochemical studies have identified additional binding partners. As part of the SNARE complex, it is required for vesicle docking and fusion and regulates neurotransmitter release. The BLOC-1 complex is required for the biogenesis of specialized organelles such as melanosomes and platelet dense granules. Mutations in gene products that form the BLOC-1 complex have been identified in mouse strains that are models of Hermansky-Pudlak syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNAPIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité