Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNGR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11375R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11375R-CY7
Anti-SYNGR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The synaptogyrin family of proteins are integral membrane proteins containing four transmembrane regions. Synaptogyrins are tyrosine-phosphorylated proteins with two neuronal (Synaptogyrins 1 and 3) and one ubiquitous (Synaptogyrin-2) isoform. Synaptophysin and synaptogyrin represent the major constituents of synaptic vesicles. The 26kDa protein Synaptogyrin-1 is associated with presynaptic vesicles in neuronal cells. Synaptogyrin-2, also known as Cellugyrin has a tyrosine phosphorylated C-terminal cytoplasmic tail, and is involved in the regulation of membrane traffic in non-neuronal cells. Synaptogyrin-3 is expressed mainly in brain and placenta. The SYNGR4 gene encodes for the 234 amino acid protein Synaptogyrin-4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYNGR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité