Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL2RB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11300R-FITCEA 885 EUR InStock
BOSSBS-11300R-FITC
Anti-IL2RB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
IL2 Receptor beta (CD122) is a member of the immunoglobulin superfamily that forms the high affinity IL2 receptor with CD25 and CD132. This receptor chain, which is also shared by the IL15 receptor, is constitutively expressed by NK cells and at lower levels by T cells, B cells, monocytes, and macrophages. The IL2 Receptor beta chain can combine with either the common gamma subunit (gamma c) alone or the gamma c subunit and the IL2 Receptor alpha subunit to generate intermediate or high affinity IL2 receptor complexes, respectively. CD122 levels can be upregulated by activation stimuli such as IL2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL2RB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité