Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11328R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11328R-A350
Anti-PTPN5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The brain-specific STEP (striatal enriched phosphatase) family of protein tyrosine phosphatases (PTPs) comprises both transmembrane and cytosolic protein members which are the products of alternative splicing. STEP family members are expressed in the dopaminoceptive neurons of the CNS, with highest expression in the basal ganglia and related structures. The STEP protein regulates the N-methyl-d-aspartate receptor (NMDAR) complex; STEP depresses both NMDAR single-channel activity and synaptic currents. The membrane-associated STEP61 isoform localizes in the postsynaptic densities (PSDs) of striatal neurons. STEP61 contains a single tyrosine phosphatase domain, two proline-rich domains and two transmembrane domains. The STEP61 protein associates with the Src family kinase member Fyn when Fyn is phosphorylated at Tyr-420 and not Tyr-431. Upon association, STEP61 dephosphorylates Tyr-420 residue and may thus regulate Fyn activity in PSDs. Isolated from mouse brain, the STEP20 isoform lacks the conserved tyrosine phosphatase domain. The human STEP gene maps to chromosome 11p15.2-p15.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPN5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité