Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QC/C1QG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11337R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11337R-A647
Anti-C1QC/C1QG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
C1q, a subcomponent of the classical complement pathway, is composed of nine subunits that mediate classical complement activation and thereby play an important role in the immune response. Six of these subunits are disulfide-linked dimers of chains A and B, while three of these subunits, designated C1q-A through C1q-C, are disulfide-linked dimers of chain C. The presence of receptors for C1q on effector cells modulates its activity, which may be antibody-dependent or independent. Macrophages are the primary source of C1q, while anti-inflammatory drugs as well as cytokines differentially regulate expression of the mRNA, as well as the protein. However, its ability to modulate the interaction of platelets with collagen and immune complexes suggests C1q influences homeostasis as well as other immune activities, and perhaps thrombotic complications resulting from immune injury. Defects in C1q-A, C1q-B and C1q-C cause inactivation of the classical pathway, leading to a rare genetic disorder characterized by lupus-like symptoms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C1QC/C1QG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité