Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11338R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11338R-A350
Anti-CASK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The MAGUK (membrane-associated guanylate kinase homologs) family of proteins contain multiple protein-binding domains and are involved in cell junction organization, tumor suppression, and signaling. CASK (also designated LIN-2) belongs to a MAGUK subfamily which is characterized by a novel domain structure that consists of a calcium/calmodulin- dependent protein kinase domain followed by PDZ, SH3 and guanylate kinase-like (GUK) domains. CASK is expressed in rat brain where it binds to cell-surface proteins, such as neurexin and syndecan, and is thought to be involved in signaling at neuronal synapses. CASK translocates to the nucleus and interacts with Tbr-1 to form a complex, which binds to a specific DNA sequence (the T-element), and induces the expression of specific genes, including Reelin. CASK displays a transcription regulation function, which appears crucial for cerebrocortical development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASK/CAMGUK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité