Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLXB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11470R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11470R-CY3
Anti-PLXB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Plexins are a family of large, transmembrane receptors for multiple classes of semaphorins in vertebrates. They are widely expressed, and regions of their extracellular domain are homologus to both scatter factor receptors and semaphorin domains. Plexins may act as semaphorin receptors alone or in combination with neuropilins. Plexins are divided into four subfamilies designated plexin-A, -B, -C, and -D. Plexin-B1 and -B2 are both receptors for Sema4D, which stimulates axonal outgrowth of embryonic dorsal root ganglion neurons. . Plexin-B3 binds to Sema5A, which controls axon guidance and can initiate the intracellular signaling of the hepatocyte growth factor/scatter factor receptor Met.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLXB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité