Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA6C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11483R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11483R-CY5
Anti-SEMA6C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Semaphorins are a family of cell surface and secreted proteins involved in neural development that are conserved from insects to humans. Members of this family are approximately 750 amino acids in length (including signal sequences) and are defined by a conserved extracellular “semaphorin” domain of approximately 500 amino acids containing 14-16 cysteines, blocks of conserved sequences and no obvious repeats. The transmembrane semaphorins are characterized by an additional 80 amino acid transmembrane domain and an 80-110 amino acid cytoplasmic domain. SEMA6C, also known as SEMA Y, is a transmembrane protein expressed in fetal brain and adult skeletal muscle. Three isoforms of this semaphorin exist due to alternative splicing: SEMA6C 1, SEMA6C 2 and SEMA6C 3. The extracellular domain of SEMA6C induces growth cone collapse of dorsal root ganglion and plays a role in generation or stability of entorhino-hippocampal synapses.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA6C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité