Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11487R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11487R-CY5
Anti-SLIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Secreted leucine-rich repeat-containing proteins 1-3 (Slit1-3) are secreted glycoproteins that influence axonal guidance and mediate normal neural development by acting as high-affinity signaling ligands for the repulsive guidance receptor, Roundabout (Robo) (1, 2). Within the developing central nervous system (CNS) of different vertebrate systems, Slit proteins are expressed in equivalent regions, suggesting a conserved function among vertebrate homologs (3,4). Slit is expressed in the midline of the central nervous system in both vertebrates and invertebrates, where it functions as a regulatory factor of mesodermal cell movement during gastrulation (5). Slit2 is a short range inhibitory guidance cue for retinal ganglion cell (RGC) axons that may mediate spatial progression of RGCs (6,7).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLIT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité