Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UNC5B/UNC5H2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11492R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11492R-CY5
Anti-UNC5B/UNC5H2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The UNC5H family of proteins act as transmembrane receptors for netrin-1 and play a crucial role in axon guidance and migration of neural cells. In fact, UNC5H receptors express widely in cells that migrate, where they bind the G protein G Alpha 1-2 to inhibit G protein signaling. Additionally, UNC5H receptors induce apoptosis when cleaved by a caspase, producing an intracellular fragment containing a death domain, but this activity is blocked by the binding of netrin-1. The expression of UNC5H receptors is down-regulated in multiple cancers, including colorectal, breast, ovary, uterus, stomach, lung, and kidney cancers. Hence, in the absence of netrin-1, UNC5H receptors act as tumor suppressors by inhibiting anchorage-independent growth and invasion, but mutation of these receptors provides a potential mechanism for tumorigenicity. UNC5H2, also designated unc-5 homolog B or p53-regulated receptor for death and life protein 1 (p53RDL1) is highly expressed in brain with lower levels of expression observed in developing lung, cartilage, kidney and hematopoietic and immune tissues.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UNC5B/UNC5H2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité