Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBS9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11511R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11511R-FITC
Anti-BBS9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The BBSome complex is thought to function as a coat complex required for sorting of specific membrane proteins to the primary cilia. The BBSome complex is required for ciliogenesis but is dispensable for centriolar satellite function. This ciliogenic function is mediated in part by the Rab8 GDP/GTP exchange factor, which localizes to the basal body and contacts the BBSome. Rab8(GTP) enters the primary cilium and promotes extension of the ciliary membrane. Firstly the BBSome associates with the ciliary membrane and binds to RAB3IP/Rabin8, the guanosyl exchange factor (GEF) for Rab8 and then the Rab8-GTP localizes to the cilium and promotes docking and fusion of carrier vesicles to the base of the ciliary membrane. Required for proper BBSome complex assembly and its ciliary localization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BBS9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité