Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11508R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11508R-A647
Anti-BBS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a pleiotropic genetic disorder characterized by obesity, photoreceptor degeneration, polydactyly, hypogenitalism, renal abnormalities, and developmental delay. Other associated clinical findings in BBS patients include diabetes, hypertension, and congenital heart defects. BBS is a heterogeneous disorder; BBS genes map to eight genetic loci and encode eight proteins, BBS1-BBS8. Five BBS genes encode basal body or cilia proteins, suggesting that BBS is a ciliary dysfunction disorder. BBS4 is expressed in the olfactory epithelium and localizes to the centriolar satellites of centrosomes and basal bodies of primary cilia. BBS4 regulates the p150 subunit of the dynein transport machinery (DCTN1) to attract pericentriolar material-1 protein (PCM1) and its associated components to the satellites. Loss of BBS4 is correlated with obesity caused by abnormal lipid profiles, liver dysfunction, elevated insulin, and abnormal leptin levels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BBS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité